Merck
762326
Sigma-Aldrich
二--亚磷酸丁酯
95%
别名:
二--膦酸丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H19O3P
CAS号:
分子量:
194.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.419
密度
0.960 g/L at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
InChI key
HLMXUWAUCZMWOG-UHFFFAOYSA-N
一般描述
亚磷酸二叔丁酯可用作合成磷酸二叔丁酯钾盐和二叔丁基氯甲基磷酸酯的反应剂。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
325.4 °F
闪点(°C)
163 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development of efficient processes for the preparation of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate
Zheng B, et al.
Organic Process Research & Development, 18(5), 636-642 (2014)