Merck
749931
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
≥97 atom % 13C, ≥98% (CP)
别名:
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8, L-α-Amino-3-indolepropionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C11D8H415N2O2
分子量:
225.18
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
≥97 atom % 13C
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+21
SMILES 字串
[2H][13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]2=[13C]1[13C]([13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=[13C]([2H])[15NH]2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D2,6+1D,7+1,8+1,9+1D,10+1,11+1,12+1,13+1
InChI 密鑰
QIVBCDIJIAJPQS-CYBDOTFISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1