Merck
747947
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H36O6
CAS号:
分子量:
540.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +11.0°, c = 1% in chloroform
mp
64-69 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@@H](COCC5=CC=CC=C5)O1
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
InChI 密鑰
OGOMAWHSXRDAKZ-BJPULKCASA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3