About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5IN2
CAS号:
分子量:
220.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
65-70 °C
官能团
iodo
SMILES字符串
Nc1cnccc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChI key
ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3