Merck
729205
Sigma-Aldrich
Potassium furan-3-trifluoroborate
97%
别名:
Potassium 3-furantrifluoroborate, Potassium furan-3-yltrifluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3BF3KO
分子量:
173.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
188-193 °C
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)c1ccoc1
InChI
1S/C4H3BF3O.K/c6-5(7,8)4-1-2-9-3-4;/h1-3H;/q-1;+1
InChI 密鑰
QVTNSKLYIAKFKK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3