Merck
708178
Sigma-Aldrich
苯并噻唑-2-羰酰氯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4ClNOS
CAS号:
分子量:
197.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
114-118 °C
官能团
acyl chloride
SMILES字符串
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
InChI key
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)