Merck
679585
Sigma-Aldrich
4-甲氧基苄基-2,2,2-三氯亚氨逐乙酸酯
别名:
甲氧基苄基三氯乙酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10Cl3NO2
CAS号:
分子量:
282.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
雜質
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
折射率
n20/D 1.5488
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
密度
1.361 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
InChI 密鑰
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
應用
4-甲氧基苄基-2,2,2-三氯乙酰亚胺酯作为甲氧基苄基醚,可用作醇的保护试剂。在存在多种不同保护基团的情况下,采用这种试剂可以很容易地以相同的效率保护1o、2o和 3o 醇。该试剂通常在酸性条件下使用,因此它提供了一种威廉姆逊醚合成的替代方法,威廉姆逊醚合成通常采用碱性条件来保护对碱敏感的醇。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
访问文档库
其他客户在看
4-Methoxybenzyl 2, 2, 2-Trichloro acetimidate
Wuts, Peter GM
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3738-3738 (1989)
Tetrahedron Letters, 29, 4139-4139 (1988)
Tetrahedron, 46, 5975-5975 (1990)
Tetrahedron, 63, 3682-3682 (2007)
商品
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.