Merck
670642
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pen(Trt)-OH
96%
别名:
Fmoc-β,β-二甲基-Cys(Trt)-OH, N-芴甲氧羰基-S-三苯甲基-L-青霉胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H35NO4S
分子量:
613.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
质量水平
方案
≥95.5% (HPLC)
96%
旋光性
[α]/D +33±2°, c = 1 in methanol
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)C(O)=O
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChI key
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Ágnes Grenács et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(39), 13472-13481 (2017-09-28)
N-Terminally free but C-terminally amidated peptides Pen-SSACS-NH