Key Documents
667498
Sigma-Aldrich
钨蚀刻剂
别名:
钨腐蚀剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
NACRES:
NA.23
一般說明
钨腐蚀剂是一种基于氢氧化钾和铁氰化钾溶液的混合物,可通过将基底浸入蚀刻溶液中而有助于将钨和铝等材料进行去除。
應用
半导体和微电子技术中钨薄膜金属化的选择性蚀刻剂。蚀刻剂是缓冲式、温和碱性铁氰化物配方,提供高分辨率图案,具有最小切割和光刻胶兼容性。蚀刻剂可直接使用(不需要稀释)。可控、均匀蚀刻是通过浸渍或喷雾蚀刻技术实现的。蚀刻能力(速率在∼70%时下降)为64 g/加仑。建议工作温度:20-80 °C(30-40 °C最常用)
準備報告
1.根据下表选择蚀刻方法蚀刻速率(浸入) 蚀刻速率(喷雾)
  • 20°C = 30 Å/秒
  • 30°C = 140 Å/秒 20°C = 80 Å/秒
  • 60°C = 250 Å/秒
2.用去离子水冲洗
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Pattern processing results and characteristics for SCALPEL masks.
Novembre AE, et al.
Microelectronic Engineering, 46(1-4), 271-274 (1999)
Electrostatically actuated copper-blade microrelays.
Lee H, et al.
Sensors and actuators A, Physical, 100(1), 105-113 (2002)
Microstructure Evolution of W-Cu Alloy Wire.
Shao F, et al.
Materials Sciences and Applications, 3(03), 157-157 (2012)