Key Documents
667447
Sigma-Aldrich
陶瓷蚀刻剂 A
别名:
Al2O3 Etch, GaN Etch, Si3N4 Etch, 氧化铝蚀刻剂, 氮化硅蚀刻剂, 氮化镓蚀刻剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
NACRES:
NA.23
應用
用于氮化硅 (Si3N4)、氮化镓 (GaN) 或氧化铝 (Al2O3) 的快速可控蚀刻。
特點和優勢
180°C 下的蚀刻速率:
氧化铝 120Å/min
氮化硅 125Å/min
氮化镓 80Å/min
二氧化硅 1Å/min
硅 1Å/min
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter