一般說明
- 外观- 橙色透明
- pH - 酸性
- 40 °C下蚀刻速度 - 40 Å/秒
- 蚀刻能力( ~70%速度下降) - 65 克/加仑
- 保质期- 1 年
- 储存条件 - 室温
- 过滤 - 0.2 µm
- 推荐操作温度 - 20-80 °C (30-40 °C 最常见)
- 冲洗 - 去离子水r
- 光致抗蚀剂建议 - KLT6000 系列、KLT 5300 系列、HARE SQT (SU-8型)、 TRANSIST或PKP -308PI
- 相容的材料 - 金、钛、氧化物、氮化物、硅
- 不相容的材料 - 铝、镍、铜、镍铬合金
- 相容的塑料 - HDPE、PP、PTFE、PFA、PVC
- 各向同性- 具有各向同性
- 不相容的化学品- 强碱
應用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.