Merck
62460
Sigma-Aldrich
硼氢化锂
≥95.0%
别名:
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiBH4
CAS号:
分子量:
21.78
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: reductant
mp
275 °C (dec.)
密度
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
InChI 密鑰
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
硼氢化锂是一种常用于还原醛、酮酯、内酯和环氧化物的通用还原剂。 催化烯烃的氢硼化。也用于制备其他硼氢化物,如硼氢化铝。
其他說明
复查;酯的顺利还原 ;用 LiBH 4 /Me 3 SiCl 还原酸和其他官能团
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Lithium borohydride-catalyzed selective reduction of the carbonyl group of conjugated and unconjugated alkenones with borane in tetrahydrofuran.
Arase, Akira et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 51(7), 855-856 (1994)
Mixed solvents containing methanol as useful reaction media for unique chemoselective reductions within lithium borohydride.
Soai, Kenso and Ookawa, Atsuhiro
The Journal of Organic Chemistry, 51(21), 4000-4005 (1986)
Lithium Borohydride.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
H.C. Brown et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 1604-1604 (1982)
H.C. Brown et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 4702-4702 (1982)