Merck
588628
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-天冬氨酸-1-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(9-芴甲氧羰基)-L-天冬氨酸-1-13C, L-天冬氨酸-1-13C,N-芴甲氧羰基衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH(NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
356.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
179-181 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i18+1
InChI 密鑰
KSDTXRUIZMTBNV-IQGYWFNKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3