Merck
572659
Sigma-Aldrich
溴化锗 (II)
97%
别名:
二溴化锗, 二溴锗烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
GeBr2
CAS号:
分子量:
232.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: germanium
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
InChI 密鑰
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Germanium speciation in experimental and natural sphalerite:检测锗的不同氧化状态(包括溴化锗(II))对Zn-Pb热液矿富集的影响(Liu et al., 2023)。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2