Merck
569925
Sigma-Aldrich
肌酸-(胍基-13C) 一水合物
99 atom % 13C
别名:
肌氨酸酐-胍基-13C 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC3H11N3O3
分子量:
150.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O.CN(CC(O)=O)[13C](N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i4+1;
InChI 密鑰
MEJYXFHCRXAUIL-VZHAHHFWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1