Merck
488356
Sigma-Aldrich
琥珀酸-d6
98 atom % D
别名:
丁二酸-d6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DO2C(CD2)2CO2D
CAS号:
分子量:
124.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2
InChI 密鑰
KDYFGRWQOYBRFD-DTDGFSOZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1