Merck
405450
Sigma-Aldrich
聚(双酚 A-co-表氯醇),缩水甘油基封端
average Mn ~1,075
别名:
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
chunks
分子量
average Mn ~1,075
mp
75-80 °C
轉變溫度
Tg (DSC) 41 °C (onset)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves