Merck
392758
Sigma-Aldrich
AD-mix-α
别名:
AD-mix-alpha
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
SMILES 字串
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
InChI
1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30+,31-,32+,43-,44-,45-,46-/m1/s1
InChI 密鑰
YUCBLVFHJWOYDN-PPIALRKJSA-N
一般說明
含有手性配体 (DHQ)2PHAL
應用
AD-mix-α 已用于从5-溴吡啶甲酸甲酯合成(+)-对映体形式的有效抗炎甲基吡啶甲酸酯生物碱的不对称二羟基化(AD)步骤中。
用于 Sharpless 不对称双羟基化反应的试剂。
用作(EE)- 或(EZ)-1,3-二烯酸酯的Sharpless不对称二羟基化过程的催化剂。也用于从β,γ-不饱和酯中制备β-羟基-γ-内酯。
成分
混合物含有:
(DHQ)2PHAL(产品号392723)0.0016 摩尔
碳酸钾粉末 0.4988 摩尔
铁氰化钾 0.4988 摩尔
二水合锇酸钾 0.0007 摩尔
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Aldrichimica Acta, 27, 70-70 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2768-2768 (1992)
First asymmetric synthesis of CJ-14877 and its enantiomer and their interleukin-1? inhibitory activities.
Aoyagi Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19(7), 1876-1878 (2009)
European Journal of Organic Chemistry, 2669-2669 (2006)
Chemical Reviews, 94, 2483-2483 (1994)
相关内容
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.