化驗
≥95%
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[N+]=O.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
InChI 密鑰
RGVZMPONLYFINH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
反应物用于制备:
用作:
- SCH 39166 作为强效和选择性多巴胺 D1 受体拮抗剂的分析
- 抗惊厥药 SB-406725A
- 苯丁酸氮芥的硝基衍生物与普拉睾酮和孕烯醇酮偶联作为抗癌剂
- 纳米级钾锰矿颗粒用于形成电位钾离子传感器
- 硝基和氨基吲哚衍生物
- 羟基硝基烷基酯对硫酸盐还原菌代谢的影响
- 荧光探针监测神经退行性疾病中硝化应激的产生
用作:
- 插电式混合动力汽车用大功率锂离子电池技术中的氧化剂
硝基四氟硼酸盐 (NO2BF4) 可用作反应物,用于制备:
NO 2 BF 4 还可作为氧化剂用于大功率锂离子电池技术,用于插电式混合动力车的大规模应用。
- SCH 39166 类似物作为强效和选择性多巴胺 D1 受体拮抗剂。
- 抗惊厥剂 SB-406725A。
- 苯丁酸氮芥的硝基衍生物与普拉睾酮和孕烯醇酮结合作为抗癌药物。
- 纳米锰钾矿颗粒用于电位型钾离子传感器的形成。
- 硝基和氨基吲哚衍生物。
- 羟基硝基烷基酯,作为硫酸盐还原菌代谢的影响因子。
- 荧光探针,监测神经退行性疾病中硝化应激的产生。
NO 2 BF 4 还可作为氧化剂用于大功率锂离子电池技术,用于插电式混合动力车的大规模应用。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
To determine the cytotoxicity of chlorambucil and one of its nitro-derivatives, conjugated to prasterone and pregnenolone, towards eight human cancer cell-lines.
European Journal of Medicinal Chemistry, 44(7), 2944-2951 (2009)
Preparation and electrochemical properties of nano-sized cryptomelane particles for the formation of potentiometric potassium ion sensors.
Microchimica Acta, 164(3-4), 363-369 (2009)
Discovery of new SCH 39166 analogs as potent and selective dopamine D 1 receptor antagonists.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(3), 836-840 (2010)
Nitration of dimethyl 1-substituted indole-2, 3-dicarboxylates: synthesis of nitro-and aminoindole derivatives.
Heterocycles, 71(11), 2457-2463 (2007)
Mechanism-based molecular design of highly selective fluorescence probes for nitrative stress.
Journal of the American Chemical Society, 128(33), 10640-10641 (2006)