方案
95%
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: tin
SMILES字符串
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
InChI
1S/2Na.3H2O.3O.Sn/h;;3*1H2;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
应用
锡酸钠三水合物可用作合成以下物质的前体:
- 可用于修饰玻碳电极的锡酸镧纳米颗粒。
- 用于选择性检测生物样品中二甲硝咪唑的锡酸钕纳米颗粒。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3