Merck
269158
Sigma-Aldrich
溴甲基三苯基溴化磷
98%
别名:
NSC 193751
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2P(Br)(C6H5)3
CAS号:
分子量:
436.12
Beilstein:
3579901
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
98%
表单
solid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
234-236 °C (lit.)
官能团
bromo
phosphine
SMILES字符串
[Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于合成以下物质的反应物或试剂:
  • 斑鸠菊二烯和倍半萜类
  • 具有杀虫活性的单卤乙烯基拟除虫菊酯
  • 具有抗癌活性的维生素D类似物
用于以下反应的反应物:
  • 影响氟硼二吡咯染料光学属性的不对称取代
  • 卤代亚甲基环丁烷的碳负离子重排
用于二茂铁分子线
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)