Merck
246530
Sigma-Aldrich
三氟甲烷磺酸乙酯
99%
别名:
Ethyl 1,1,1-trifluoromethanesulfonate, Ethyl triflate, Ethyl trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO2OC2H5
CAS号:
分子量:
178.13
Beilstein:
1770746
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.336 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
密度
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-2-9-10(7,8)3(4,5)6/h2H2,1H3
InChI 密鑰
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氟甲磺酸乙酯(EtOTf)是有用的有机合成反应试剂,用于将乙基引入化合物中。三氟甲磺酸乙酯还是良好的离去基团,适于亲和取代和消除等反应。
應用
三氟甲磺酸乙酯可作为前体制备含三氟甲磺酸阴离子的离子液体。在碱的存在下,与各种胺反应形成含三氟甲磺酸阴离子的目标离子液体。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter