Merck
163848
Sigma-Aldrich
α-氟肉桂酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=C(F)CO2H
CAS号:
分子量:
166.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
bp
290 °C (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)\C(F)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)/b8-6-
InChI 密鑰
QONCEXMULRJPPY-VURMDHGXSA-N
一般說明
α-Fluorocinnamic acid undergoes decarboxylation reaction on heating in the presence of copper to yield β-fluorostyrene.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Synthesis of terminal monofluoro olefins.
Van S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2117-2133 (2002)