无菌过滤策略
药品不含细菌及其他微生物是患者安全的重要保障。对于无法最终灭菌的药品,可采用无菌过滤等专业过滤解决方案来应对这种挑战。
通过完整性测试确保无菌过滤器性能
无菌过滤常用于滤除微生物,是确保制成品无菌的重要手段。只要产品宣称无菌,全球各地的监管机构都要求在使用前后针对其无菌过滤器进行完整性测试以验证滤器性能。因此,成功通过完整性测试是过滤器验证和当前工艺之间的过渡纽带。设计稳健的完整性测试方法有助于确保可靠的过滤器完整性测试。
保证小容量注射剂(SVP)工艺的药品无菌性
采用除菌级滤器过滤液体是小容量注射剂,尤其是热敏药物常用的一种除菌方法。这一工艺的最后一道操作是采用0.22 µm滤器终滤,这是保障注射制剂成功生产的关键环节。
遵循监管要求和行业最佳规范有助于确保该关键工艺步骤的有效性。此外,还可借助全面的验证策略来提供科学证据,证明工艺条件和过滤器的可靠性并向监管部门提供判定依据。使用除菌级过滤器滤除微生物应遵守关键指南以将这一步骤引入生产工艺,确保无菌性。
遵循“质量源于设计(QbD)”理念最大限度降低污染风险
选择高效的除菌级滤器是无菌保证的基本保障。过滤系统及部件多种多样,参次不齐。过滤系统部件的设计和生产应遵循QBD原则,为无菌工艺提供高水平的无菌保证。
明确验证和确认策略
必须在早期临床阶段评估除菌过滤性能,证实可提供无菌产品而不会影响产品特性的能力。作为临床试验药物无菌生产的关键设备,过滤器不得污染药物或与药物反应,也不得进入药物或被药物吸附。掌握开发期药品无菌过滤、验证和监管指南的关键要素,是确保工艺明确且通过验证的关键。
为评估过滤器性能并保证产品质量,需要进行多方面的检验,包括细菌截留、化学相容性、可浸出物试验和吸附评估等。明确的验证策略有助于确保优化工艺条件并通过过滤器性能检验。
相关文章
- This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
- This article describes the solubility challenge presented by many small molecule APIs and strategies to overcome these issues during the formulation process.
- Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
- Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
- Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
- 查看完整内容 (5)
相关实验方案
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- This article describes a purification process resulting in low nanoparticulate impurities sucrose, enabling more stable protein formulations.
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- CRISPR Use License Agreement
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
相关网络研讨会
通过无菌过滤器过滤液体,是从少量热敏感肠外药物中去除微生物的常用方法。
在无菌工艺中,为确保患者安全性,药品绝对不得含有细菌和其他微生物。