Merck
主页应用环境检测与工业卫生大麻检测大麻中的萜类化合物:概况及重要性
大麻中的萜类化合物:概况及重要性
通过GC-MS分析大麻中的萜烯,确定大麻品种的纯度、质量和成分,同时满足法律和监管要求。
萜烯分析是揭示大麻栽培品种或品系成分和医疗效果的基础。萜烯是大麻树脂和精油的主要有机成分,具有特有的气味和独特的感官特性。萜烯由挥发性和半挥发性的C5异戊二烯亚基组合而成,公认可以通过“随行效应”协同促进大麻素的治疗效果。由于萜烯的类型和数量在大麻的不同遗传系(如寻常大麻(Cannabis sativa)印度大麻(Cannabis indica)莠草大麻(Cannabis ruderalis))中有所不同,因此需要强大的分析方法和标准来鉴定栽培品种,并对其药用和药理特性进行科学验证。
    推荐类别
    玻璃钳口顶空瓶
    气相色谱柱、配件和吸附剂
    请根据您的分析气相色谱应用浏览我们的气相色谱(GC)设备、色谱柱、耗材和配件,以提升性能、提高生产能力并实现卓越的检测灵敏度。
    购买产品
    白色背景下带蓝色手柄和金色螺旋结构的一根针灸型针头。
    固相微萃取(SPME)
    固相微萃取(SPME)是一种无溶剂样品制备技术。查看我们完整的SPME产品。我们的创新SPME产品包括智能SPME纤维头、镍钛诺芯纤维头和BioSPME。 
    购买产品
    本图片所示为白色背景下亮绿色大麻叶子中间的黑色点滴瓶,强调了其在大麻油或酊剂中的潜在用途。
    大麻标准品
     用于分析萜类、大麻素、农药、霉菌毒素、重金属和大麻效能测试的分析标准品和认证参考物质。
    购买产品
    带黑色盖子的小型琥珀色玻璃试剂瓶放置在右侧。它是注目的焦点,模糊的背景中是相似的试剂瓶,创造一种深度效应。试剂瓶是空的、直立的,背景是白色,强调了试剂瓶的细节。
    分析试剂瓶
    我们提供一系列自动进样器和通用型试剂瓶,包括隔垫、盖子、配件、棕色和透明瓶、顶空试剂瓶、聚丙烯和TPX试剂瓶、中心排液试剂瓶以及用于特殊应用的硅烷处理的试剂瓶。
    购买产品
    大麻萜烯检测法律和法规要求
    随着大麻的娱乐和药用范围不断扩大,需要针对生产活动制定严苛的法规,同时针对大麻来源物质制定质量标准。为解决对大麻制品疗效、安全性和质量的担忧,在大麻合法化形势快速变化的地区(包括美国和加拿大)必须进行大麻质量控制检测。
    大麻萜烯分析工艺流程
    常见的大麻、汉麻及其制品萜烯分析工作流程包括溶剂萃取或顶空固相微萃取法样品制备、标准品和校准品制备、气相色谱分离,以及后续萜烯质谱检测和数据分析。
    通过萃取或顶空SPME法制备大麻萜烯样品
    如今,检测实验室在分析大麻萜烯时主要采用以下两种技术之一进行样品制备:精简版溶剂萃取或顶空的固相微萃取(HS-SPME)。样品制备通常在GC-FID或GC-MS分析前进行。
    HS-SPME技术具有以下优点:
    • 确保不会共萃取非挥发性基质成分
    • 提供灵敏度更高的结果
    • 在乙醇和碳氢化合物萃取后,同时测定大麻萜烯和残余溶剂
    • 无需专用仪器
    • 适于手动或自动取样器样品制备
    溶剂萃取还不需要专用仪器,在基质干扰不严重的情况下是一种方便的替代方法。
    大麻萜烯定量校准标准品
    分析和定量大麻制品中的萜烯需要使用真实和准确的参考标准品。鉴于许多萜烯化合物存在异构体特性,鉴定异构体或对映体的参考标准品可能对鉴定和定量格外重要。根据ISO17034标准生产的认证参考物质(CRM)兼具准确性、测量不确定度和可追溯性,是精确定量的推荐之选。CRM通常稀释成参考范围内的工作标准品和校准曲线,以便分析样品。
    大麻萜烯GC-MS分析
    在大麻萜烯检测中,基于GC-MS和 GC-FID 的方法是萜烯分析和定量的先进方法,在电子电离(EI) 源下具有出色的电离反应。
    GC-MS是一种高效、强大的大麻制品萜烯分析技术,可提供色谱分离、鉴定和定量能力。手性气相色谱柱可克服异构体和萜烯芳香特性差异带来的挑战,增强鉴定效果。GC x GC技术适于分析复杂大麻基质中的萜烯,同时通过保留时间索引提高准确度。
    使用高质量的标准品、试剂和色谱耗材是准确、可靠测试和检测大麻作物和大麻制品萜烯的必要条件。正确选择CRM、分析参考标准品、高纯度溶剂及色谱柱是方法开发和验证、仪器校准、质量控制和系统适用性检验的基础条件。
    文档搜索
    想要了解更具体的信息?
    访问我们的文档搜索工具,查看数据说明书、证书和技术文档。
    查找文档