Méthodes d'analyse du nickel (total) dans les effluents (photométrie, décomposition DIN)
Instruments et réactifs :
Réf. 173016, spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, spectrophotomètres UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, spectrophotomètres UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 114554, test du nickel en tube Spectroquant®
Réf. 114785, test du nickel Spectroquant®
Réf. 100456, acide nitrique à 65 % pour l'analyse
Réf. 107209, peroxyde d'hydrogène à 30 % (Perhydrol®) pour l'analyse
Réf. 109137, solution d'hydroxyde de sodium à 1 mol/l
Réf. 109535, bandelettes indicatrices de pH MColorpHast™, indicateur universel pH 0-14
Réf. 116754, eau pour l'analyse
Préparation des échantillons :
Placer 25 ml d'échantillon dans un bécher de 600 ml avec 5 ml d'acide nitrique à 65 % et 5 ml de Perhydrol®, mélanger, puis évaporer lentement, quasiment jusqu'à séchage complet, sur une plaque chauffante. Dissoudre le résidu dans de l'eau pour l'analyse et transvaser le tout dans une fiole jaugée de 25 ml.
Mesurer immédiatement le pH avec des bandelettes indicatrices de pH universelles pour pH 0-14 puis, si nécessaire, ajuster le pH à 3-7 à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium à 1 mol/l. Compléter uniquement à ce stade jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse et mélanger.
Analyse :
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
Calcul :
Teneur en nickel (total) en mg/l de Ni = résultat de l'analyse en mg/l de Ni