Merck
Enzymes et substrats de détection
Explorez notre catalogue d'enzymes et de substrats de détection et découvrez des systèmes de détection de protéines à base d'enzymes pour les tests ELISA, l'immunohistochimie, le western blotting et bien d'autres techniques.
Les enzymes et les substrats de détection sont essentiels dans de nombreux domaines des sciences de la vie, à la fois comme outils et comme cibles dans les systèmes de détection. Nos substrats enzymatiques et nos systèmes de détection sur substrat se caractérisent par leur facilité d'utilisation, leur stabilité et leur constance. Ils sont régulièrement analysés dans nos laboratoires pour leur identité, leur dosage et leur homogénéité, ainsi que pour leurs performances fonctionnelles dans le système enzymatique correspondant. Nous proposons des substrats, des tampons et des réactifs sous forme de poudres, de liquides, de comprimés et de capsules pour les dosages enzymatiques, les tests ELISA, les transferts sur membrane ("blot" ou "blotting"), l'imagerie et bien d'autres applications. Nos enzymes ultrapures ont fait l'objet d'une caractérisation approfondie et assurent la reproductibilité inter-lot. Découvrez nos produits enzymatiques et apprenez à utiliser nos substrats et nos enzymes dans différentes techniques de détection. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Documentation produits apparentée
Brochure : Substrate Systems for Enzyme Detection
Peroxydases
Nos peroxydases sont reconnues dans le monde entier comme la référence du secteur pour la fabrication de solutions de diagnostic et les applications de recherche en laboratoire. Les peroxydases de raifort (HRP pour "Horseradish Peroxidase"), leurs produits, leurs substrats et leurs inhibiteurs sont largement utilisés comme réactifs de détection secondaires dans les tests ELISA, les techniques immunohistochimiques et les analyses par blotting. En outre, vous pouvez conjuguer notre enzyme HRP à votre propre molécule, y compris les anticorps et les avidines. Nos produits "peroxydase" comprennent des variantes de la peroxydase de raifort ainsi que des substrats chromogènes de la peroxydase de raifort tels que la solution de substrat 3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine (TMB) pour ELISA et le comprimé de dichlorhydrate d'o-phénylènediamine (OPD) SIGMAFAST. Parmi les autres produits, citons les substrats de HRP chimioluminescents qui permettent une détection ultrasensible, comme le substrat pour western blotting Lumi-LightPLUS et le "BM Chemiluminescence ELISA Substrate (POD)".
Phosphatases alcalines
Nos phosphatases alcalines (PA ou ALP pour "Alkaline Phosphatase") des enzymes fiables qui sont très utilisées dans les tests immunohistochimiques, les analyses par northern, Southern ou western blotting, ainsi que les diagnostics basés sur la technique ELISA. Consultez notre page dédiée aux phosphatases alcalines pour trouver le protocole adapté à vos besoins d'analyse. Nous proposons divers produits et substrats de la phosphatase alcaline. Il s'agit notamment de substrats colorimétriques et chromogènes tels que des substrats de la phosphatase en comprimés, les comprimés de substrat BCIP®/NBT SIGMAFAST et la solution de substrat (pNPP) de la phosphatase alcaline à produit jaune qui constitue une solution prête à l'emploi pour les tests ELISA. Les substrats pour histochimie comprennent le sel disodique du naphtol AS-TR-phosphate et le sel disodique du 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate. Nous proposons également des substrats chimioluminescents qui permettent une détection ultrasensible, comme le CDP-Star®, 2-chloro-5-(4-méthoxyspiro{1,2-dioxétane-3,2'-(5'chloro)tricyclo[3.3.1.13,7] décan}-4-yl)-1-phényl-phosphate disodique prêt à l'emploi de Roche.
Réactifs "luciférase"
La luciférase est la source originale de la technologie de la bioluminescence et la luciférase de luciole est un rapporteur bioluminescent largement utilisé. Ces produits "luciférase" ultrasensibles sont très utilisés en biologie moléculaire et cellulaire, ainsi que pour la détection et la quantification efficaces de l'ATP comme rapporteur de la fonction génétique. La réaction de production de lumière est initiée par l'activation de la D-luciférine. L'ATP est hydrolysé et de la lumière est émise lorsque la luciférase de luciole catalyse l'oxydation de la D-luciférine. Nous proposons plusieurs formats de luciférase, comme des solutions et des poudres, pour répondre aux besoins de vos expériences de bioluminescence. Afin de protéger la population de lucioles, nous proposons de la luciférase de luciole recombinante verte hautement active. Nous proposons également des variantes du substrat de la luciférase, la D-luciférine, pour le dosage de la luciférase.  
Substrats de détection supplémentaires
Notre large choix de substrats de détection supplémentaires répond aux besoins de nombreuses applications. On peut notamment citer la coloration et le marquage des microfilaments d'actine ou la détection du cholestérol et des lipoprotéines dans les cellules. Découvrez des systèmes de détection à base d'enzymes pour les tests ELISA, l'immunohistochimie et les analyses par western blotting : OPD, TMB, BCIP, pNPP, Fast Red, ABTS, DAB, substrats chimiluminescents et bien d'autres. Nous fabriquons des réactifs de base en poudre ainsi que des solutions et des comprimés prêts à l'emploi. Nous proposons également des activateurs et des solutions d'arrêt spécialement formulés pour présenter des performances optimales avec nos substrats de détection. 