Produits OLED et PLED
Les diodes électroluminescentes organiques (OLED) sont des dispositifs d'opto-électronique haute performance composés de couches organiques de transport de charge et d'émission. Lorsqu'une tension est appliquée, le système d'injection à double porteur des OLED fournit à la fois les électrons et les "trous" à la matière électroluminescente placée entre deux électrodes. Cela produit l'électroluminescence caractéristique avec la couleur et les performances spécifiques du dispositif, selon les produits organiques utilisés dans ce dernier.
Les deux principales classes d'OLED sont les diodes électroluminescentes basées sur les petites molécules et celles basées sur les polymères (PLED, polymer-based light emitting diodes). Une OLED typique basée sur une petite molécule d'hétérostructure double consiste en trois couches organiques en sandwich entre les électrodes. Les couches organiques adjacentes à la cathode et à l'anode sont, respectivement, la couche de transport d'électrons (ETL, electron transport layer) et la couche de transport de trous (HTL, hole transport layer). La couche émettrice (EML, emissive layer) consiste généralement en dopants ou en colorants luminescents dispersés dans un support hôte adapté (souvent de type HTL ou ETL). Les PLED sont d'architecture relativement simple, la couche de polymère luminescent (LEP, light-emitting polymer) combinant les fonctions hôte, émetteur et transport de charge en une seule couche du dispositif traitée par solution.
Nous proposons une gamme de produits OLED de haute pureté et à la pointe de la technologie, dont des produits de dopage et émetteurs de luminescence à petite molécule sublimée, des polymères luminescents, des produits hôtes phosphorescents et fluorescents, des produits de transport d'électrons inorganiques et organiques sublimés (blocage de trous), des produits d'injection de trous et de transport de trous, des produits de dopage à fluorescence retardée activés thermiquement (TADF) et des produits photosensibilisants.
Nous proposons également une sélection de produits et de substrats inorganiques (Au, ITO, LiF) couramment utilisés comme substrats et électrodes dans la fabrication des dispositifs à OLED et PLED. Nos LEP innovants constituent les classes chimiques principales, notamment les polymères de poly(phénylène vinylène) (PPV) et de polyfluorène (PFO).
Products
Ressources produits apparentées
- Article: Achieving High Efficiency in Organic Light-Emitting Devices
Electroluminescence of organic molecules has been a wellknown phenomenon for more than 50 years.
- Article: Plexcore® OC Hole Injection Inks
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
- Article: Light-Emitting Polymers
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Article: Aggregation-induced Emission Luminogens for Non-doped Organic Light-emitting Diodes
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Article: Inorganic Interface Layer Inks for Organic Electronic Applications
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
- Article: Organic and Hybrid Electronics in Optical Analytical Applications
Professor Shinar (Iowa State University, USA) summarizes the developments of a variety of sensor configurations based on organic and hybrid electronics, as low-cost, disposable, non-invasive, wearable bioelectronics for healthcare.
- Article: Achieving High Efficiency in Organic Light-Emitting Devices
Electroluminescence of organic molecules has been a wellknown phenomenon for more than 50 years.
- Brochure: Innovative Materials for HighPerformance Optoelectronic Devices OPVs, OFETs, and OLEDs
In this issue, we discuss a variety of innovative materials, including both organic/polymeric molecules and inorganic nanomaterials, which have made superior optoelectronic devices become reality.