Films, feuilles et rubans de scellage
Les films, rubans et feuilles de scellage sont des consommables courants utilisés dans la plupart des environnements de laboratoire. Les films de scellage sont conçus pour offrir une protection contre l'oxydation, l'évaporation et la contamination croisée en culture cellulaire lors du traitement, du stockage et du transport. Les feuilles sont utilisées de multiples façons par exemple pour couvrir des contenants de laboratoire ou fabriquer des plateaux ou des nacelles de pesée, tandis que les rubans et les étiquettes servent à l'emballage et à l'étiquetage. Nous proposons une large gamme de films, feuilles et rubans de scellage pour vos travaux cliniques et de recherche, produits par les meilleures marques du secteur, notamment Duraseal™, Parafilm®, AlumaSeal®, ThermalSeal® et bien d'autres.
Pour en savoir plus
Products
Films de scellage
Les films de scellage sont utilisés pour diverses applications, notamment l'incubation, la culture cellulaire, les plaques PCR multipuits et le stockage. Notre offre étendue vous permet de faire votre choix parmi les différents types de films de scellage en fonction de leurs propriétés (aptitude au thermoscellage, perçabilité, non-cytotoxicité, stérilité, ou compatibilité avec le polypropylène (PP), le polyéthylène (PE) et le polystyrène (PS)), pour répondre au mieux aux besoins de votre application.
- Système SealMate™ offrant un moyen pratique de sceller les microplaques avec des films adhésifs. Disponible en formats stérile et non stérile.
- Facilement perforables, d'une épaisseur de 70 µm, en polyéthylène avec un adhésif acrylique, les films de scellage EZ-Pierce™ permettent une récupération directe de l'échantillon avec des pipettes monocanal ou multicanaux, ou des sondes robotisées.
- ThermalSeal RT™ et RT2RR™ - Combinaisons d'un film de polyester optiquement transparent avec un adhésif de qualité médicale résistant, ultra lisse, non absorbant et non fluorescent pour d'excellentes performances dans les applications de PCR en temps réel.
- Le film de scellage ThermalSeal RTS™ est en polyoléfine avec adhésif encapsulé en silicone inerte. Il offre une clarté optique, avec une faible autofluorescence et est particulièrement adapté à la qPCR en temps réel, au stockage et à la cristallisation des protéines.
- La feuille de thermoscellage ClearASeal Peel™ est disponible sous forme d'un film transparent avec une bonne clarté optique et une compatibilité avec les plaques en PP, PE, PS et copolymère d'oléfines cycliques (COC) adaptées à la qPCR.
- Le film thermoscellable Gas PermASeal™ est bien adapté à une incubation à court terme, ainsi qu'au stockage des semences agricoles, insectes et à la culture cellulaire.
- Le film de scellage adhésif Petri-SEAL™ se présente sous la forme d'un ruban de scellage étanche, chimiquement résistant, conçu spécialement pour sceller (couvrir) les boîtes de Petri et les plaques multipuits, et ainsi réduire l'évaporation, et le risque de contamination.
- Le film de laboratoire étirable DuraSeal™ est multiusage, à base de polyéthylène, transparent, thermorésistant et indéchirable et forme une barrière étanche à l'air lorsqu'il est enroulé autour de récipients en verre et de contenants. Nous pouvons proposer l'ensemble de l'offre de matériaux de scellage pour plaques spécialisés d'Excel Scientific. Ce guide de sélection vous dirigera vers l'option la mieux adaptée à votre application.
Feuilles
Faites votre choix parmi notre large sélection de feuilles, disponibles sous différentes formes, notamment stériles, thermoscellables, perforables et pré-découpées, pour des applications spécifiques au laboratoire de recherche. Nous proposons des feuilles d'aluminium qui couvrent facilement la verrerie de laboratoire ou forment un revêtement de paillasses, de tiroirs et de plateaux peu onéreux et facile à nettoyer en cas de déversement ou de contamination. Notre feuille d'aluminium Mini Bin™ a été conçue pour offrir une facilité d'utilisation et un minimum de déchets, car vous pouvez facilement découper des morceaux de feuille aux dimensions souhaitées qui seront idéales pour l'autoclavage, la congélation, l'incubation, la protection de la verrerie, le revêtement des surfaces, le scellage et le stockage en général. La fermeture thermoscellage ThermASeal Foil™ est une feuille laminée stérile non perforable qui peut être utilisée pour les applications de PCR, en particulier avec les thermocycleurs à eau, et pour le stockage de longue durée des solvants et autres substances organiques (y compris les acides et les alcalins). Pour le stockage et l'expédition d'échantillons de PCR et autres composés, nous fournissons deux variantes de fermeture thermoscellable, PierceASeal Foil™ (une feuille laminée perforable) et PeelASeal Foil™ (une fermeture non perforable). Notre feuille de protection/d'emballage Super-Polyfoil™ de Scienceware® possède une couche spéciale en polyester thermoplastique qui empêche la formation de petits orifices apparaissant durant l'autoclavage, l'incubation et le stockage au laboratoire de chimie. Pour vous faire gagner un temps précieux, nous proposons les feuilles pré-découpées, aseptiques et exemptes de RNases et de DNases Speedy-Foil® qui répondent aux exigences de la FDA concernant le contact direct avec les produits pharmaceutiques et peuvent être utilisées pour couvrir les récipients de laboratoire courants.
- Perforable, non cytotoxique et stérile, le film d'aluminium AluminaSeal™ est idéal pour le stockage de vos produits de PCR, l'incubation et la protection des échantillons sensibles à la lumière.
- La fermeture thermoscellable PeelASeal Foil™ peut être utilisée pour les plaques en PP, les applications de PCR et le stockage de courte durée.
- La récupération directe de l'échantillon avec des pointes de pipette ou des sondes robotisées est possible avec le film de scellage constitué d'une feuille d'aluminium eXTReme™ FoilSeal™.
Rubans d'emballage, de marquage et de stérilisation
Vous pouvez maintenant faire votre choix au sein de notre gamme complète de rubans utilisés pour étiqueter, isoler et lors de vos applications de stérilisation au laboratoire. Il est possible d'écrire sur notre ruban d'étiquetage auto-adhésif tous usages à l'aide d'un stylo, d'un crayon ou d'un marqueur permanent et il demeure efficace à des températures de -23 °C à +121 °C. Nous proposons également un ruban isolant en silicone qui protège de l'humidité, de la chaleur et du froid, même à des températures extrêmes allant de -65 °C à 260 °C. D'autre part, notre ruban indicateur d'autoclavage Sigmaware™ donne une indication de la stérilité après 15 minutes d'exposition à 121 °C dans un autoclave à vapeur.
Ressources produits apparentées
- Guide: Sealing Film Table
Guide to help you choose the best sealing film product for your needs.