Colorants pour l'histologie
En tant que pionniers et développeurs de produits chimiques, colorants et kits pour les examens histologiques de routine et spéciaux, nous proposons une gamme complète de produits de coloration couvrant de la préparation d'échantillons jusqu'à la coloration et au montage. Nos solutions prêtes à l'emploi, individuelles ou sous forme de kits, sont efficaces et pratiques à utiliser.
Pour les clients qui préfèrent préparer leurs solutions de coloration, nous fournissons également des colorants et des mélanges lyophilisés, des liquides concentrés, ainsi que d'autres produits chimiques et réactifs de laboratoire d'usage général. Bon nombre de nos produits pour l'histologie sont certifiés CE, enregistrés comme dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVD) et ont une durée de conservation pouvant aller jusqu'à trois ans à température ambiante. Nos réactifs de haute qualité sont fiables, uniformes d'un lot à l'autre et disponibles pour l'ensemble des protocoles histologiques.
Products
Kits et solutions de coloration histologique de routine
Notre gamme de kits et de solutions de coloration histologique prêts à l'emploi vous aide à éviter le contact direct avec des colorants lyophilisés et à accroître la reproductibilité (essentielle pour les audits). Nos solutions de coloration à l'hématoxyline-éosine (H&E) fournissent des résultats reproductibles avec une différenciation brillante et sont disponibles en différentes tailles de conditionnement. Nous proposons également des kits et solutions pour les colorations de Giemsa, PAS (Periodic Acid-Schiff), van Gieson, et au bleu alcian. Notre réactif de Schiff peut être stocké à température ambiante et utilisé dès sa sortie du flacon sans préparation supplémentaire.
Kits et colorants histologiques spéciaux
Des colorants histologiques spéciaux sont utilisés dans les techniques de coloration pour identifier des pathogènes suspectés ou démontrer des composants cellulaires qui aident les anatomo-pathologistes dans l'évaluation des états pathologiques. Notre offre comprend les colorants spéciaux couramment appliqués ; les réactifs et les solutions préparées étant disponibles sous forme de kits prêts à l'emploi. Un grand nombre de nos kits de coloration spéciaux ont des applications au micro-ondes, vous pouvez donc obtenir vos résultats en une fraction du temps.
Lames de contrôle ISOSLIDE® avec tissu de référence
Nos lames de contrôle ISOSLIDE® sont des produits fiables et certifiés CE-IVD qui vous permettent de comparer votre spécimen avec un tissu de référence pour faciliter le contrôle qualité. Les lames de contrôle ISOSLIDE® sont disponibles aussi bien pour les colorants de routine que pour les colorants spéciaux, et vous permettent d'optimiser et de standardiser vos procédures de coloration. Nous proposons également les lames de contrôle ISOSLIDE® AFB pour la détection des bactéries acido-alcoolo-résistantes (BAAR) et les lames ISOSLIDE® Rouge Congo pour la détection de l'amyloïde.
Produits auxiliaires pour l'histologie
Nos produits auxiliaires et réactifs de haute qualité permettent une coloration fiable et une stabilité de la couleur à long terme. Trouvez les réactifs et le matériel de laboratoire dont vous avez besoin pour la fixation, le traitement histologique, la décalcification, l'inclusion, le déparaffinage, la déshydratation, la transparisation et le montage de vos échantillons de tissus. Tous nos produits sont accompagnés d'un certificat d'analyse (CoA) et d'une documentation complète sur leur qualité et leur procédé de fabrication pour soutenir l'accréditation et la certification des laboratoires. Lorsque cela est possible, nous offrons le choix entre des produits standards et des alternatives éco-responsables qui sont conformes aux initiatives écologiques.
Ressources apparentées
- Brochure: Make Every Minute Count: Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow.
- Flyer: Novec™ Non-Flammable Fluids for Histology Applications
Today’s laboratories demand a safer alternative without compromising performance. We are pleased to offer 3M™ Novec™ Engineered Fluids in convenient package sizes to meet your laboratory needs.
- Flyer: Go Greener - Histology & Hematology
This article discusses the inadequacy of 5 vegetable oils as substitutes, as well as the characteristics of 22 D-limonene-based substitutes, all less effective in their chemical role, some capable of inducing health problems, and costing more than twice as much as xylene.
- Flyer: Midas® III-Plus Automated Stainer
The Midas® III-Plus Automated Stainer (P/N 64000H) lets you automate all hematology and bacteriology staining applications.