Merck
Filtres sous vide Stericup®
Les unités de filtration stérilisante Stericup permettent de filtrer les milieux et les tampons de culture cellulaire
Les unités de filtration Stericup® sont les systèmes de filtration de milieux et de tampons les plus reconnus du marché depuis plusieurs dizaines d'années. Les unités de filtration sous vide de nouvelle génération Stericup® Quick Release intègrent de nouvelles modifications ergonomiques qui optimisent la facilité d'utilisation et le processus de filtration, tout en protégeant les cultures de cellules essentielles grâce aux membranes Millipore® performantes de renom.   
Les scientifiques de Millipore® ont développé la filtration stérilisante la plus fiable du monde, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Notre engagement pour le développement durable nous a poussé à concevoir une unité de filtration stérilisante sûre, qui aide les laboratoires à atteindre leurs objectifs d'éco-responsabilité. Les filtres Stericup® E et Steritop® E offrent la même filtration stérilisante indéfectible que les scientifiques du monde entier ont choisie pour leurs cultures cellulaires depuis des dizaines d'années, mais ils s'adaptent en plus directement sur les flacons de milieu du commerce, ce qui permet de s'affranchir de l'entonnoir en plastique et de réduire les déchets plastiques jusqu'à 48 %.
Consultez notre offre de produits ou demandez de plus amples informations ci-dessous.
CATÉGORIES LES PLUS DEMANDÉES
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources produits apparentées
Page 1 sur 2
Unités de filtration Stericup® et Steritop®
Les unités de filtration stérilisante Stericup® et Steritop® intègrent des membranes haute performance et fiables pour une filtration stérilisante optimale des réactifs, tampons et milieux de laboratoire. Ces unités offrent des débits et des cadences d'analyse supérieures, associés à une faible adsorption non spécifique et à une forme stable et équilibrée.
  • Les unités de filtration Stericup® comprennent une unité de filtration et un flacon récepteur muni d'un bouchon pour le traitement et le stockage.
  • Les unités de filtration pour flacon Steritop® peuvent être utilisées sur des flacons de 33 mm ou de 45 mm d'ouverture.
  • Les flacons récepteurs et leurs bouchons à fermeture en un clic sont disponibles en 250 ml, 500 ml et 1000 ml.
Vous pouvez travailler facilement et filtrer en toute confiance avec les systèmes de filtration Stericup® et Steritop®.  Voir tous les produits.
Applications
Les systèmes Stericup® et Steritop® sont conçus de façon à réduire la formation de mousse et à réduire la dénaturation des protéines, tout en maximisant le débit. Ils peuvent être utilisés pour filtrer sous vide en conditions stériles les solutions aqueuses telles que les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture tissulaire +/- additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Des chimies de membrane adaptées à votre application
La performance d'une filtration stérilisante dépend de la qualité du filtre membrane. Les unités de filtration Stericup® et Steritop® sont disponibles avec différentes membranes Millipore® qui sont une véritable référence pour leurs propriétés spécifiques de chaque application.
  • Les débits les plus élevés et une faible adsorption protéique pour les solutions aqueuses avec les unités à membrane en polyéthersulfone (PES) Millipore Express® et Express® Plus
  • Une large compatibilité chimique et une très faible adsorption protéique grâce au poly(fluorure de vinylidène) (PVDF)
Dimension de pores de la membrane
La dimension de pores est liée à la capacité du filtre à éliminer par filtration les particules d'une certaine taille. Les filtres Stericup® et Steritop® peuvent être choisis avec une dimension de pores donnée pour répondre spécifiquement à vos besoins.
  • 0,1 µm : élimination des mycoplasmes
  • 0,22 µm : filtration stérilisante
  • 0,45 µm : clarification
Volumes de traitement et de stockage
Pour les unités de filtration Steritop®, les volumes de traitement dépendent de la capacité de l'entonnoir ; pour les unités de filtration Stericup®, ils dépendent de la capacité de l'entonnoir et de la capacité du flacon récepteur associé. Les unités de filtration Stericup® et Steritop® peuvent servir à traiter et stocker des volumes de 150 ml à 1 l.
  • 150 ml
  • 250 ml
  • 500 ml
  • 1000 ml
Décomposition du système de filtration Stericup® Quick Release en 4 parties.
Figure 1.Système de filtration Stericup® Quick Release.
Structure des systèmes de filtration Stericup® Quick Release
  1. L'entonnoir à libération facile "Quick Release" se détache du flacon récepteur grâce à une rotation d'un quart de tour seulement, ce qui réduit le risque de déversement et facilite les manipulations sur la paillasse ou sous la hotte.
  2. L'identification du produit figurant sur l'entonnoir Steritop® indique clairement les caractéristiques de la membrane comme sa composition et sa dimension de pores, ce qui permet de choisir rapidement le produit convenant à l'application visée.
  3. Le bouchon à fermeture en un clic est muni d'un rebord et a été modifié pour assurer une prise ferme en conditions humides ou sèches, et une butée tactile confirme la fermeture sécurisée. Vous n'avez plus à vous inquiéter d'éventuels déversements ou d'une contamination des produits stériles.
  4. La grande zone d'écriture à l'aspect mat sur le flacon récepteur et la couleur plus claire du bouchon facilitent un étiquetage clair, avec une meilleure lisibilité et moins de taches qui gênent la lecture.
Une commodité accrue
  • Le bouchon à fermeture en un clic se pose sur le côté pour éviter tout risque de contamination.
  • Les flacons récepteurs peuvent être empilés pour gagner en place.
Débit rapide et faible rétention des protéines avec les filtres Stericup®
Les performances de la filtration dépendent des performances de la membrane. Nos marques de membrane Millipore Express® PLUS, Durapore®, MF-Millipore™ et Fluoropore™ sont une véritable référence en matière de qualité. Combinées aux améliorations ergonomiques du système Quick Release, elles permettent aux unités de filtration stérilisante Stericup® et Steritop® de répondre parfaitement à vos besoins. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la qualité de nos unités de filtration Quick Release.
Les filtres Stericup assurent une filtration rapide en retenant peu les protéines
Figure 1.Les filtres Stericup® offrent un débit rapide avec une faible rétention des protéines
Les filtres Stericup assurent une filtration rapide en retenant peu les protéines
Figure 1.Les filtres Stericup® offrent un débit rapide avec une faible rétention des protéines
Les unités Stericup® E et Steritop® E constituent un choix plus "vert" pour une filtration stérilisante sûre
Les filtres Stericup® et Steritop® E utilisent moins de plastique et moins d'emballage
Nos ingénieurs ont trouvé une solution qui préserve la filtration Stericup® exceptionnelle tout en offrant à votre laboratoire un moyen de réduire drastiquement les plastiques et les emballages jetables. Que vous cherchiez à obtenir une certification "verte" pour votre laboratoire, ou que vous souhaitiez juste réduire votre empreinte, les filtres Stericup® E et Steritop® E sont conçus pour garantir une culture cellulaire sans souci, tout en diminuant votre impact environnemental de multiples façons.
Avec les unités Stericup® E, la filtration stérilisante marche sur la tête (littéralement). Nous nous sommes débarrassés de l'entonnoir de remplissage en plastique en trouvant un moyen de fixer les flacons de milieux et la verrerie standard directement sur l'unité de filtration. Il suffit de renverser l'ensemble filtre Stericup® E / flacon récepteur et de visser le tout sur le récipient contenant le milieu ou le tampon.  Retournez le tout, raccordez le vide et laissez la filtration stérilisante faire son œuvre. L'unité Steritop® E peut vous faire économiser encore plus de plastique en vous permettant de fixer le filtre sur votre propre flacon récepteur en verre réutilisable compatible, avant de visser le tout sur le récipient contenant le milieu à filtrer.
En savoir plus
Les filtres Stericup® E et Steritop® E permettent de réduire significativement les déchets, pour aider les laboratoires à atteindre leurs objectifs d'éco-responsabilité :
  • Jusqu'à 26 % de réduction des déchets plastiques pour les unités Stericup® E et jusqu'à 48 % pour les filtres Steritop® E par rapport aux filtres traditionnels en plastique 
  • L'emballage est réduit jusqu'à 48 % pour les filtres Stericup® E et jusqu'à 69 % pour les unités Steritop® E, du fait de la plus petite taille des dispositifs