Merck
AccueilProduitsCulture cellulaire et analyse de cultures cellulairesRéactifs et suppléments de culture cellulaire
Réactifs et suppléments de culture cellulaire
L'image représente un laboratoire dans lequel une main gantée sélectionne un des tubes à essai posés sur un support. Chaque tube à essai contient des tiges de plantes vertes immergées dans un liquide transparent, suggérant une étude ou une expérience botanique.
De nombreuses conditions de culture doivent être réunies pour garantir une croissance adéquate des cellules, notamment un milieu de formulation adaptée à votre lignée cellulaire. Pour favoriser la croissance cellulaire, les milieux de base ou complexes peuvent être améliorés par un enrichissement en certains suppléments comme des acides aminés, des vitamines, des lipides, des antibiotiques et du sérum. Nos suppléments et réactifs pour culture cellulaire s'appuient sur nos Service technique et Service Clients hautement compétents et notre engagement en faveur de la qualité.    
L'image montre un modèle moléculaire en 3D avec des sphères noires et rouges représentant des atomes, reliées par des tiges pour illustrer les liaisons chimiques. Les sphères noires sont plus petites et représentent probablement des atomes de carbone, tandis que les sphères rouges pourraient représenter des atomes d'oxygène, ce qui suggère un composé organique.
Glucides (hydrates de carbone)
Nos différents glucides ultra purs sont souvent utilisés comme suppléments pour milieux de culture cellulaire ou comme matières premières pour la synthèse de glycanes et de glycoconjugués. 
Acides aminés
Nous proposons une offre complète d'acides aminés ultra purs et de dérivés importants pour les voies métabolomiques et la structure des protéines. La réponse à vos besoins de recherche.
L'image est une illustration vivante de la réplication de l'ADN. Elle montre une molécule d'ADN se déroulant, avec des enzymes aidant à la séparation des brins.
Explorer d'autres catégories
L'image met en scène un groupe de structures sphériques violettes sur un fond sombre, éclairées par le centre, créant ainsi un effet tridimensionnel.
Antibiotiques
Nous proposons une gamme complète d'antibiotiques pour éviter la contamination des cultures cellulaires par des agents pathogènes ou d'autres lignées cellulaires, pour la sélection de marqueurs génétiques et pour la recherche en biologie cellulaire.
Voir les produits
L'image représente une personne dans un laboratoire, en train de travailler avec des équipements et des machines de pointe.
FBS
Le FBS, ou sérum de veau fœtal (aussi appelé FCS), est l'un des suppléments les plus importants pour la culture de cellules de mammifères. Vous pouvez choisir la qualité de FBS qu'il vous faut en vous basant sur vos besoins en termes de documentation et sur les spécificités de votre application. 
Voir les produits
L'image représente les mains d'une personne dans un laboratoire, manipulant un tube au-dessus d'un plateau rempli de plusieurs tubes.
Réactifs de congélation de cellules
Protégez vos précieux stocks de lignées cellulaires en choisissant des réactifs conçus pour protéger les cellules lors du stockage à ultra basse température. Notre sélection de DMSO est testée en contexte applicatif, et nos milieux de congélation cellulaire prêts à l'emploi sont disponibles avec plusieurs concentrations de DMSO ou sans DMSO.
Voir les produits
L'image représente une structure moléculaire en forme de Y avec des grappes de molécules dans des tons éclatants de rose, d'orange et de jaune.
Albumines et protéines de transport
L'albumine est utilisée in vitro pour lier, piéger et stabiliser un certain nombre de protéines et de petites molécules importantes. Nous proposons des sérum-albumines humaines et bovines ainsi que des réactifs pour protéines de transport pour diverses applications, notamment la culture cellulaire, la quantification des protéines et les études en lien avec les anticorps.
Voir les produits
L'image représente une procédure scientifique précise au cours de laquelle une pipette est utilisée pour distribuer une seule goutte d'un liquide transparent dans un flacon en verre ouvert.
Sérum humain
Le sérum humain permet de cultiver des cellules humaines. Il est disponible sous forme de sérum humain AB dérivé du plasma, de sérum humain AB issu de sang total coagulé, de préparations inactivées par la chaleur et de préparations appauvries en complément.
Voir les produits
L'image présente une vue comparative de cellules au microscope, la section de gauche montrant un groupe dense de petites cellules de forme irrégulière, et la section de droite des cellules plus grandes et mieux définies dont la répartition est plus clairsemée.
Réactifs de dissociation cellulaire
Les enzymes comme la trypsine et la collagénase sont cruciales pour le détachement des cellules adhérentes et des tissus solides destinés au repiquage et aux expériences. La trypsine recombinante, les solutions contenant de l'EDTA et les solutions non enzymatiques constituent des options plus stables et plus douces pour un plus vaste éventail d'applications de culture. 
Voir les produits
L'image montre un code génétique circulaire aux couleurs éclatantes, segmenté en plusieurs sections colorées, chacune représentant différentes combinaisons de bases nucléotidiques (A, U, G, C).
Suppléments pour la culture cellulaire
Les suppléments pour culture cellulaire permettent de personnaliser les milieux avec des caractéristiques définies afin d'accompagner certaines applications particulières et de répondre aux besoins de la culture sans sérum. Nos suppléments de qualité "culture cellulaire" englobent des formulations d'ITS, des acides aminés, des vitamines, des antibiotiques et des réactifs qualifiés pour la culture de cellules d'hybridomes et d'insectes.
Voir les produits
L'image est un diagramme pédagogique et coloré d'un processus cellulaire, comprenant des molécules marquées telles que "PLCy", "RAS" et "RAF1", ainsi que des voies indiquant les interactions et les réactions au sein d'une cellule.
Facteurs de croissance et cytokines
Les cytokines et les facteurs de croissance sont des constituants essentiels des milieux de culture cellulaire, en particulier lorsqu'on a besoin d'un milieu défini ou de conditions sans sérum et sans composés d'origine animale. Nous proposons des centaines de cytokines et de facteurs de croissance recombinants purifiés pour les études de prolifération, de différenciation, d'angiogenèse, etc. 
Voir les produits
L'image représente un laboratoire dans lequel une main gantée sélectionne un des tubes à essai posés sur un support. Chaque tube à essai contient des tiges de plantes vertes immergées dans un liquide transparent, suggérant une étude ou une expérience botanique.
Réactifs de culture végétale
Réactifs de culture de tissus végétaux, comprenant des agents gélifiants, des régulateurs de croissance végétale, des auxines, des cytokinines et autres suppléments facilitant la croissance et le développement des cellules et tissus végétaux en culture.
Voir les produits
L'image montre un flacon en plastique transparent avec un bouchon blanc, rempli d'un liquide rouge identifié comme étant du "Sérum de veau fœtal".
Sérums
Nos sérums pour culture cellulaire d'origine certifiée et de qualité contrôlée comprennent du FBS, d'autres sérums bovins, du sérum humain et des sérums de diverses espèces animales, ayant fait l'objet d'un dépistage rigoureux pour confirmer l'absence de contaminants, et dont les performances ont été testées en culture. 
Voir les produits
L'image présente une vue au microscope pleine de cellules bleues et de structures fibreuses jaunes, le tout fixé sur un fond violet.
Facteurs d'adhérence
Les facteurs d'adhérence qui imitent la matrice extracellulaire (MEC) constituent pour les cellules en culture des éléments importants qui stimulent la croissance et le comportement physiologiques. Vous pouvez choisir parmi un large éventail de polymères biologiques et de synthèse pour améliorer vos conditions de culture cellulaire.
Voir les produits
L'image représente un scientifique dans un laboratoire, examinant méticuleusement des légumes frais au microscope.
Vitamines
Nous proposons une large gamme de vitamines pour la recherche sur la fonction, la croissance et la régénération cellulaires dans les organismes vivants et sur leur rôle dans la nutrition, la santé et les maladies.
Voir les produits
L'image est un diagramme en noir et blanc représentant une structure chimique complexe. Elle présente de multiples anneaux et chaînes interconnectés, avec des atomes tels que l'oxygène, l'hydrogène, le fluor et le carbone clairement identifiés.
Hormones
Certaines hormones ont un effet de stimulation de la croissance sur les cellules. Les suppléments hormonaux indispensables de qualité "culture cellulaire" incluent la dexaméthasone, l'érythropoïétine, le β-œstradiol, le glucagon, l'hydrocortisone, l'insuline, la progestérone, et les prostaglandines E1 et E2.
Voir les produits
L'image montre quatre flacons en verre avec des étiquettes blanches, contenant chacun une solution chimique pour le diagnostic in vitro, avec la mention "Dx Only".
Autres sérums
Même si le FBS est le type de sérum le plus couramment employé en culture cellulaire, il est aussi possible d'utiliser comme alternative du sérum de veau nouveau-né, du sérum de bovin adulte ou des sérums d'autres espèces pour la supplémentation des cultures.
Voir les produits