Réactifs d'imagerie de la cellule vivante
L'imagerie des cellules vivantes en temps réel permet aux scientifiques de suivre les événements cellulaires dynamiques qui sinon échapperaient à l'observation par les techniques traditionnelles ciblant le point final, comme l'imagerie fixe et la PCR, qui capturent uniquement un moment statique dans le temps. Notre gamme de réactifs pour l'imagerie des cellules vivantes comprend des technologies de marquage cellulaire par fluorescence pour le traçage cellulaire, les biocapteurs lentiviraux fluorescents, les colorants fluorescents traditionnels et les sondes permettant d'analyser les événements cellulaires en temps réel. Ces réactifs sont optimaux pour la capture d'événements cellulaires dynamiques avec les systèmes d'incubation et d'imagerie en temps réel comme le système microfluidique d'imagerie de cellules vivantes CellASIC® ONIX2.
Aperçu du contenu
Products
Marquage cellulaire fluorescent au PKH et avec CellVue®
Les kits de marquage cellulaire fluorescent au PKH et avec CellVue® permettent de marquer par fluorescence la membrane des cellules vivantes pour les expériences d'imagerie des cellules vivantes de longue durée.
Les principales caractéristiques des colorants du type PKH et CellVue® sont les suivantes :
- Stables jusqu'à 100 jours dans les cellules vivantes in vivo
- Sans danger pour les cellules eucaryotes, les cellules bactériennes et les parasites
- Aucune fuite de colorant significative ni aucun transfert entre cellules
- Signal uniforme et reproductible
- Analyse multicolore grâce à des colorants de caractéristiques spectrales différentes
- Compatibles avec les autres marqueurs fluorescents
- Cités dans plus de 7 000 publications
Biocapteurs lentiviraux fluorescents LentiBrite™
Les biocapteurs lentiviraux fluorescents LentiBrite™ sont une série de particules lentivirales pré-conditionnées qui codent pour des protéines fluorescentes associées à l'autophagie, l'apoptose et la structure des cellules, et qui permettent d'obtenir des informations sur ces processus dans les cellules vivantes.
Caractéristiques des biocapteurs lentiviraux :
- Format pré-conditionné prêt à l'emploi, marqué avec des monomères de GFP et de RFP
- Titre minimum (≥ 3 × 108 IFU/ml) par flacon
- Efficacité de transfection supérieure à celle des méthodes chimiques
- Pour les cellules en division ou non et difficiles à transfecter, comme les cellules primaires ou les cellules souches
- Aucune perturbation de la fonction cellulaire
Colorations et colorants fluorescents des cellules vivantes BioTracker
Les colorants de cellules vivantes BioTracker sont des colorants perméables aux cellules destinés aux applications sur les cellules vivantes telles que le marquage d'organites, la détection de l'apoptose, l'analyse de la viabilité cellulaire et de la santé cellulaire, la surveillance de l'hypoxie, le traçage des espèces réactives de l'oxygène, l'étude des fonctions avec indicateur de calcium, et les cultures de cellulesneurales et de cellules souches (SCR150, SCT029, SCT046).
Nanoparticules fluorescentes LuminiCell Tracker™
Les nanoparticules fluorescentes Luminicell Tracker™ sont un réactif efficace, simple et non toxique pour les expériences de traçage cellulaire de longue durée. Basés sur la technologie de l'émission induite par agrégation (AIE), ces colorants de traçage cellulaire ont été encapsulés dans des nanoparticules fluorescentes, biocompatibles et perméables aux cellules ("AIE dot") qui procurent une meilleure photostabilité, une fluorescence ultra-intense et une faible toxicité cellulaire, pour les applications de bio-imagerie sur le long terme.
- Marquage plus intense : 10× plus intense que de nombreuses autres technologies de marquage cellulaire
- Photostables : longévité de fluorescence ×3, sans extinction du signal
- Biocompatibles : nanoparticules organiques non toxiques développées pour les applications biologiques
- Protocole rapide : marquage des cellules en quatre heures maximum grâce à un protocole facile à suivre
Documentation produit apparentée
- Article: Live Cell Imaging of β-Actin Cytoskeleton Proteins using LentiBrite™ Fluorescent Biosensors
Learn how these pre-packaged lentiviral particles facilitate visualization of autophagy, apoptosis, and cell structure in live cell analysis.
- Article: Long-Term Live Cell Tracking of Cancer and Stem Cells Using a Biocompatible Fluorescent Nanoparticle Based Upon Aggregation Induced Emission (AIE Dot) Nanotechnology
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIE Dots) that can be used to label cells and vasculature for long-term live cell tracking and tracing experiments.
- Article: Lipophilic Dye Kits for Cell Tracking
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
- Article: Exosome Labeling Protocol with PKH Lipophilic Dyes
PKH dyes label exosomes for tracking experiments in vitro and in vivo, detailed protocol provided.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of Cytoskeleton Structure Proteins using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of LC3 Mediated Autophagy using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
- Article: Cancer Stem Cell Detection with AldeRed™ 588-A
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.