Merck
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Synonyme(s):
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, Base Tris, THAM, Trométamol
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Products
Catégorie de produit
Marque
Point d'ébullition (°C)
Couleur
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Valeur de pH
Forme physique
Valeur de pK