MilliporeSigma
Calcein Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Calcein
Calcein Used for the fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Synonyme(s):
Bis[N,N−bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Fluorescein-bis(methyliminodiacetic acid), Fluorexon
Formule empirique (notation de Hill):
C30H26N2O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
622.53
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
Poids de la formule
Forme physique
Niveau de qualité
Application
Technique
Showing 1-1 of 1