PHL83854
Flavokawain C
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2′,4-Dihydroxy 4′,6′-dimethoxy trans-chalcone, 4-Hydroxyflavokawain B, Flavokavain C, Flavokavin C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H16O5/c1-21-13-9-15(20)17(16(10-13)22-2)14(19)8-5-11-3-6-12(18)7-4-11/h3-10,18,20H,1-2H3/b8-5+
Clé InChI
UXUFMIJZNYXWDX-VMPITWQZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable