20265
Tube de silice activé ORBO™
GFF,F,F separators, O.D. × L 7 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
ORBO™ Activated Silica Gel Tube
About This Item
Matériaux
GFF,F,F separators
silica gel
Niveau de qualité
Agence
NIOSH 2011,7903
OSHA ID-165SG,ID-174SG
Gamme de produits
ORBO™
Composition
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 53
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
7 mm × 100 mm
Matrice
Activated silica gel (specially cleaned)
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable