67563
3,4-Dihydroxy-5-methoxycinnamic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Methoxycaffeic acid, 5-Hydroxyferulic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Chaîne SMILES
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C10H10O5/c1-15-8-5-6(2-3-9(12)13)4-7(11)10(8)14/h2-5,11,14H,1H3,(H,12,13)/b3-2+
Clé InChI
YFXWTVLDSKSYLW-NSCUHMNNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable