BCR297
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle (IUPAC n° 153)
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-3-11(17)9(15)1-5(7)6-2-10(16)12(18)4-8(6)14/h1-4H
Clé InChI
MVWHGTYKUMDIHL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
BCR297
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable