Merck
Toutes les photos(7)
Key Documents
A9918
Sigma-Aldrich
Agarose
Type II-A, Medium EEO
Synonyme(s) :
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
algae (Gelidium)
Niveau de qualité
Type
Type II-A
Forme
powder
Impuretés
≤7% water
Cendres
≤0.5%
Turbidité
≤40 NP (1.5% gel)
EEO
0.16-0.19
Pf
86.5-89.5  °C
Température de transition
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Résistance du gel
≥1000 g/cm2 (1% gel)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.25%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
  • Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: This innovative study showcases the use of agarose in the creation of a nanocomposite material for environmental monitoring, specifically for tracking viral RNA in wastewater (He et al., 2024).
  • Detection method for reverse transcription recombinase-aided amplification of avian influenza virus subtypes H5, H7, and H9.: Demonstrates the application of agarose in the development of diagnostic tools for detecting and monitoring avian influenza, emphasizing its critical role in enhancing bioanalytical methods (Zhang et al., 2024).
  • Evaluating Nanoparticles Penetration by a New Microfluidic Hydrogel-Based Approach.: This research utilizes agarose-based hydrogels in a microfluidic system to study nanoparticle penetration, offering insights into cellular interactions and nanoparticle dynamics that are essential for pharmaceutical development and nanotechnology (Goodarzi et al., 2024).
  • Antibacterial efficacy of copper-based metal-organic frameworks against Escherichia coli and Lactobacillus.: Agarose has been used to perform agarose gel electrophoresis for the synthesis of copper-based metal-organic frameworks, enhancing the antimicrobial properties of these compounds. This application points to the expanding role of agarose in antimicrobial research, relevant for both clinical and agricultural settings (Elmehrath et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jennifer K Roebber et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(32), 6224-6232 (2019-06-07)
How taste buds detect NaCl remains poorly understood. Among other problems, applying taste-relevant concentrations of NaCl (50-500 mm) onto isolated taste buds or cells exposes them to unphysiological (hypo/hypertonic) conditions. To overcome these limitations, we used the anterior tongue of
Franziska Koch et al.
BMC oral health, 20(1), 148-148 (2020-05-21)
Periodontitis is a chronic inflammation of the tooth supporting structures that finally can lead to tooth loss. As chronic periodontitis is associated with systemic diseases multiple approaches have been followed to support regeneration of the destructed tissue. But very few
Ryosuke Matsumura et al.
Scientific reports, 8(1), 9905-9905 (2018-07-04)
The electrical impedance of cell membranes is important for excitable cells, such as neurons, because it strongly influences the amount of membrane potential change upon a flow of ionic current across the membrane. Here, we report on an investigation of
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production