Principaux documents
PBGC06210
Millipore
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 10 kDa
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, PM nominal de 10 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
63.5 mm
Surface de filtration
28.7 cm2
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les membranes d'ultrafiltration sont généralement constituées de cellulose régénérée ou de polyéthersulfone (PES). Le choix du matériau dépendra grandement de la compatibilité de l'échantillon. Le choix du seuil de coupure nominal (NMWCO) de la membrane dépendra du poids moléculaire (PM) du macrosoluté à retenir. Le choix de la membrane aura un impact significatif sur la performance. En règle générale, le seuil de coupure nominal doit être 2 à 3 fois plus petit que le poids moléculaire du soluté à retenir lors de l'utilisation de cellulose régénérée et 4 à 5 fois plus petit pour les membranes Biomax® PES. La diafiltration utilise des membranes d'ultrafiltration, dans des dispositifs centrifuges ou à pression tels que la cellule agitée Amicon®, pour un échange de tampons efficace. Contrairement aux tubes de dialyse, les membranes d'ultrafiltration peuvent être utilisées à la fois pour la concentration de l'échantillon et l'échange de tampons, minimisant ainsi les transferts d'échantillons et réduisant les pertes d'échantillons.
Application
Les disques d'ultrafiltration d'un poids moléculaire nominal de 10 kDa ont été utilisés dans l'unité d'ultrafiltration pour la récupération et la purification des polysaccharides de Schizosaccharomyces japonicus après fermentation alcoolique.
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Valentina Millarini et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-08)
Nowadays commercial preparations of yeast polysaccharides (PSs), in particular mannoproteins, are widely used for wine colloidal and tartrate salt stabilization. In this context, the industry has developed different processes for the isolation and purification of PSs from the cell wall