MABF152C
Anti-F4/80 (mouse), clone BM8.1, biotin conjugate Antibody
clone BM8.1, from rat, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, Cell surface glycoprotein F4/80, EGF-like module receptor 1, EMR1 hormone receptor, F4/80
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BM8.1, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Adgre1(13733)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected F4/80 in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable