Principaux documents
MAB1243
Sigma-Aldrich
Anti-Cortisol Antibody, 3-CMO, clone F4P1A3
clone F4P1A3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Cortisol antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F4P1A3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Cortisol. 1 x 109 l/mol.
CrossReactivity:
Immunogène
Cortisol-3-CMO-BSA
Épitope : 3-CMO
Application
&
Anti-Cortisol Antibody, 3-CMO, clone F4P1A3 is an antibody against Cortisol for use in ELISA.
Domaine de recherche
Métabolisme
Dosage immunologique.
Dilute with buffer pH 7.5 to 8.0 to desired working volumes.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CBL72
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. Liquide dans du PBS (pH 7,4) avec 50 % de glycérol et 0,1% d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
°
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2