Principaux documents
EZABNZ-180K
Millipore
Endonucléase from Serratia marcescens
Synonyme(s) :
Endonuclease from Serratia marcescens, ELISA for the detection of Endonuclease A from Serriatta marcescens
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Source biologique
Serratia marcescens
Niveau de qualité
Description
96 well
Paramètres
50 μL
assay range
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
inter-assay cv: <15%
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
cell culture supernatant
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
ELISA for the specific detection of Benzonase® Nuclease (Endonuclease A from S.marcescens).
Application
96 stripwell formatt ELISA
Pour l'élimination des acides nucléiques présents dans les échantillons protéiques.
Actions biochimiques/physiologiques
Digère l′ADN et l′ARN endogènes ou dénaturés par voie thermique.
Caractéristiques et avantages
Detects Benzonase® Nuclease using a pair of specifc monoclonal antibodies in a capture ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery <20%).
Informations légales
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany