Principaux documents
1.09925
Supelco
Potassium bromate solution
c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Potassium bromate solution, for 1000 ml, c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
pH
5.6 (20 °C in H2O)
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Ox. Liq. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1