840036P
Avanti
10:0 PS
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
PS(10:0/10:0)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (840036P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840036P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H50NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-24(28)34-19-22(20-35-38(32,33)36-21-23(27)26(30)31)37-25(29)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h22-23H,3-21,27H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33);/q;+1/p-1/t22-,23+;/m1./s1
Clé InChI
MNHRZRUSKRPBDA-RFPXDPOKSA-M
Description générale
Application
Conditionnement