Principaux documents
S883778
DIETHYL (METHOXY(METHOXYCARBONYL)METHYL)PHOSPHONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H17O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.195
Numéro MDL:
Autres remarques