Principaux documents
S303941
ACETIC ACID 10-ACETOXYMETHYL-ANTHRACEN-9-YLMETHYL ESTER
AldrichCPR
250 MG
€131.00
€131.00
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 MG
€131.00
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.364
Numéro MDL:
€131.00