Principaux documents
S294586
4-OXO-4-PHENANTHREN-2-YL-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
1 EA
$2,540.00
$2,540.00
Généralement expédié sous 1 semaine. (Commandes en dehors des États-Unis et de l'Europe, compter 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) pour la livraison)
Changer de vue
1 EA
$2,540.00
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Numéro MDL:
$2,540.00
Généralement expédié sous 1 semaine. (Commandes en dehors des États-Unis et de l'Europe, compter 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) pour la livraison)
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :