Principaux documents
S283703
4-ANTHRACEN-9-YL-4-OXO-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
25MG
$30.70
$30.70
Généralement expédié sous 2 jours ouvrés (Commandes en dehors des États-Unis, compter 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) pour la livraison)
Changer de vue
25MG
$30.70
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Numéro MDL:
$30.70
Généralement expédié sous 2 jours ouvrés (Commandes en dehors des États-Unis, compter 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) pour la livraison)